Pelles, Azlon®
250 ml, 260 mm
231-0025
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
- Très bonne résistance chimique, incassables
- Résistent à des températures jusqu'à 130 °C, autoclavables
- Volume de la pelle indiqué sur la poignée
- Capacité:250 ml
- Longueur:260 mm