Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
100 ml, 95 mm, 19/26 NS
N° de catalogue 201-8430
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
Spécifications
- Rodage femelle:19/26 NS
- Capacité:100 ml
- Hauteur:95 mm
- Seq:03