Sample cups for auto analyser
Sample cups for auto analyser
For Genseac autoanalysers, 0,5 ml
N° de catalogue KIMA18153
Sample cups for auto analyser
N° de catalogue KIMA18153
Sample cups for auto analyser
For Genseac autoanalysers, 0,5 ml
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cups made of PS for auto analyser.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spécifications
  • Capacité:
    0,5 ml
  • Désignation:
    For Genseac autoanalysers
  • Seq:
    02