Boîtier d'instruments
215×100×50 mm
N° de catalogue AGEN9036
Fournisseur: Agencinox
Aller à
Product Details & Documents
Anodised aluminium perforated box.
- Excellent temperature resistance
- Good chemical resistance
- Autoclavable up to 180 °C
Spécifications
- l×p×h:215×100×50 mm



