Plongeurs de tubes
Plongeurs de tubes
Plombs pour tubes, un plomb pour tubes de Ø intérieur 5,5 - 6,2 mm et un plomb pour tubes de 8 - 10 mm
N° de catalogue BELAF329030100
Plongeurs de tubes
N° de catalogue BELAF329030100
Plongeurs de tubes
Plongeurs de tubes
Plombs pour tubes, un plomb pour tubes de Ø intérieur 5,5 - 6,2 mm et un plomb pour tubes de 8 - 10 mm
Prix
138.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These Teflon® sinkers help to keep tubing at the bottom of the container.
  • Ideal for use with pumps and dispensers
  • Hose barb ends for simple tubing connection
  • Solvent resistant and autoclavable
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Plombs pour tubes, un plomb pour tubes de Ø intérieur 5,5 - 6,2 mm et un plomb pour tubes de 8 - 10 mm
  • Seq:
    01