Scoops
1000 ml, 340 mm
231-0352
En acier inoxydable. Pelles pour la collecte ou la mesure de poudres, pâtes et granulés.
- Très bonne résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
- Capacité:1000 ml
- Longueur:340 mm