Scoops
Scoops
250 ml, 260 mm
N° de catalogue 231-0351
Fournisseur:   NICKEL ELECTRO
Scoops
N° de catalogue 231-0351
Fournisseur:  NICKEL ELECTRO
Scoops
Scoops
250 ml, 260 mm
Prix
SFr. 40.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pelles pour la collecte ou la mesure de poudres, pâtes et granulés.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide
Spécifications
  • Capacité:
    250 ml
  • Longueur:
    260 mm