Scoops
100 ml, 190 mm
N° de catalogue 231-0350
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pelles pour la collecte ou la mesure de poudres, pâtes et granulés.
- Très bonne résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
Spécifications
- Capacité:100 ml
- Longueur:190 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..