Beakers, low form
5000 ml, , 220 mm, 185 mm
N° de catalogue 213-0266
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Bonne résistance chimique
- Exceptionnelle résistance thermique
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
- Ø ext.:185 mm
- Capacité:5000 ml
- Hauteur:220 mm
- Seq:10