Beakers, low form
Beakers, low form
2000 ml, , 180 mm, 125 mm
Catalog # 213-0265
Supplier:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Catalog # 213-0265
Supplier:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
2000 ml, , 180 mm, 125 mm
Price
182.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • Bonne résistance chimique
  • Exceptionnelle résistance thermique
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifications
  • Ø ext.:
    125 mm
  • Capacité:
    2000 ml
  • Hauteur:
    180 mm
  • Seq:
    07