Beakers, low form
1250 ml, , 162 mm, 100 mm
N° de catalogue NICK205
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Bonne résistance chimique
- Exceptionnelle résistance thermique
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
- Ø ext.:100 mm
- Capacité:1250 ml
- Hauteur:162 mm
- Seq:05