Clamps
Acier inoxydable 18/10, 25 mm, 150 mm
Catalog # BOCH5406
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Retort clamps made of stainless steel.
- Jaws are covered with a layer of cork to protect clamped items
- Angled jaws
Certifications: DIN 12894
Specifications
- Largeur de serrage:25 mm
- Longueur:150 mm
- Matière:Acier inoxydable 18/10
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..