Attaches, micro
Clamps, micro, finger with cork, round jaws, Acier inoxydable 18/10, 15 mm, 150 mm
Katalognr. BOCH5400
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Micro clamps made of stainless steel.
- Fingers are covered with either a layer of cork or with silicone coating to protect clamped items
- With round or angled jaws
Technische Daten
- Largeur de serrage:15 mm
- Désignation:Clamps, micro, finger with cork, round jaws
- Longueur:150 mm
- Matière:Acier inoxydable 18/10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..