Micro-spatules
210 mm, 25×12 mm
BOCH3204
: BOCHEM
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Forme cuillère simple. Cette spatule universelle convient à de nombreuses applications.
- Très bonne résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
- Longueur:210 mm
- Seq:08
- Taille cuillère:25×12 mm