Micro-spatules
180 mm, 25×8 mm
Catalog # BOCH3203
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Forme cuillère simple. Cette spatule universelle convient à de nombreuses applications.
- Très bonne résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
Documents
BOCH3204_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Longueur:180 mm
- Seq:07
- Taille cuillère:25×8 mm