Robinets multiples, Discofix®
Three-way stopcocks with 1000 mm extension
N° de catalogue BRAU4098080
Fournisseur: B. Braun
Aller à
Product Details & Documents
Adaptés à tous les systèmes de perfusion sous pression < 2 bars.
- Orifices d'écoulement pour éviter de fausser les valeurs de pression
- Écrou-raccord à mouvement axial et radial pour un raccordement sûr et rapide
- Exempts de latex et de PVC
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Documents
Spécifications
- Désignation:Three-way stopcocks with 1000 mm extension