Robinets multiples, Discofix®
Three-way stopcocks with 250 mm extension
Catalog # BRAU4098218
Supplier: B. Braun
Jump to:
Product Details & Documents
Adaptés à tous les systèmes de perfusion sous pression < 2 bars.
- Orifices d'écoulement pour éviter de fausser les valeurs de pression
- Écrou-raccord à mouvement axial et radial pour un raccordement sûr et rapide
- Exempts de latex et de PVC
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Documents
Specifications
- Désignation:Three-way stopcocks with 250 mm extension