Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ box, PS, 140×216×165 mm
N° de catalogue DIVECSF-BOX
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
Aller à
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
- Durable
- Temperature stable
- Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Spécifications
- Désignation:CoolSafe™ box, PS
- Dimensions:140×216×165 mm
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..