Measuring scoops
Measuring scoops
25 ml, 137 mm
N° de catalogue 231-0067
Fournisseur:   KARTELL
Measuring scoops
N° de catalogue 231-0067
Fournisseur:  KARTELL
Measuring scoops
Measuring scoops
25 ml, 137 mm
Prix
SFr. 34.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
  • Très bonne résistance chimique, incassables
  • Résistent à des températures jusqu'à 130 °C, autoclavables
  • Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Spécifications
  • Capacité:
    25 ml
  • Longueur:
    137 mm
  • Seq:
    04