Stopcocks, straight bore
2,5 mm, 9 mm
N° de catalogue BIBBSSD103
Fournisseur:   SciLabware
Stopcocks, straight bore
N° de catalogue BIBBSSD103
Fournisseur:  SciLabware
Stopcocks, straight bore
Stopcocks, straight bore
2,5 mm, 9 mm
Prix
SFr. 25.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight bore stopcock, made of borosilicat glass 3.3, with plain arm and interchangeable glass key.
  • Glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
 : Supplied complete with key retaining device.
Spécifications
  • Ø trou:
    2,5 mm
  • Seq:
    02
  • Pour tubes Ø ext.:
    9 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø trou
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BIBBSSD102K
    Replacement keys, for 12,5 mm Ø
    1,5 mm
    SSD series stopcocks
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 39.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø trou
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BIBBSSD104K
    Replacement keys, for 14,5 mm Ø
    4,0 mm
    SSD series stopcocks
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 37.30