Stopcocks, straight bore
1,5 mm, 8 mm
N° de catalogue BIBBSSD102
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
Straight bore stopcock, made of borosilicat glass 3.3, with plain arm and interchangeable glass key.
- Glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
- Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
Informations de livraison: Supplied complete with key retaining device.
Spécifications
- Ø trou:1,5 mm
- Seq:01
- Pour tubes Ø ext.:8 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ trouPourDisponibilitéPrix
- BIBBSSD102KReplacement keys, for 12,5 mm Ø1,5 mmSSD series stopcocksConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 39.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ trouPourDisponibilitéPrix
- BIBBSSD104KReplacement keys, for 14,5 mm Ø4,0 mmSSD series stopcocksConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 37.30