Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Racks and boxes

Racks and boxes

Portoir pour tubes de culture tissulaire, 5 ml, 8, jaune, 200×88×72 mm
N° de catalogue TPPA99018
Fournisseur:   TPP
Racks and boxes
N° de catalogue TPPA99018
Fournisseur:  TPP
Racks and boxes
Racks and boxes

Portoir pour tubes de culture tissulaire, 5 ml, 8, jaune, 200×88×72 mm

Prix
SFr. 10.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These reusable cryotube racks and boxes with alphanumerical inscription are ideal for sample identification.

  • Polypropylene, heat resistant, autoclavable material
  • Racks can be quickly assembled and disassembled thus space saver
  • Cryo-box, single handling of lid even after multiple use
  • Cryo-rack, locking system in the groves allowing one hand operation when used with star-shape foot cryo tube

Certifications: ISO 9001:2008 certified.

Spécifications
  • Pour tubes:
    5 ml
  • Nb de places:
    8
  • Couleur:
    jaune
  • Désignation:
    Portoir pour tubes de culture tissulaire
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    200×88×72 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.