Bandelettes
Bandelettes
Alcalinité (libre et totale en CaCO3), 0 - 240 mg/L, TS, 50
N° de catalogue 705-0185
Fournisseur:   Hach
Bandelettes
N° de catalogue 705-0185
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Bandelettes
Bandelettes
Alcalinité (libre et totale en CaCO3), 0 - 240 mg/L, TS, 50
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 51.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Simple to handle test strips give an overview of the water quality in just a few seconds. In the laboratory the strips can be used as an initial screening to indicate measuring range or potential problems.
  • Portable - ideal for field testing of surface water
  • Easy to use
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    50
  • Désignation:
    Alcalinité (libre et totale en CaCO3)
  • Type:
    TS
  • Plage de mesure:
    0 - 240 mg/L
Spécifications