Cuves à échantillons
Sample cuvette, with lid, 35 ml, 100 mm, Quartz Glass
Catalog # 705-0165
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifications
- Trajet optique:100 mm
- Volume:35 ml
- Matière fenêtre:Quartz Glass
- Désignation:Sample cuvette, with lid
- Seq:22