Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Flacon Verre, 1 L
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 23235.291
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 108-94-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Pimelic Ketone
- Numero CAS:108-94-1
- Formula:C₆H₁₀(=O)
- Numero MDL:MFCD00001625
- Molecular Weight:98.14 g/mol
- IndexMerck:13,02755
- Punto di ebollizione:155,6 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–31 °C
- Densità:0,9478 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:43 °C
- temperatura di conservazione:Température ambiante
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- REACH:01-2119453616-35
Dokumente
Certificates
Cerca per numero di lotto14514783.pdf spec_VWRC23235.291 spec_VWRC23235.291 spec_VWRC23235.360 spec_VWRC23235.360
Produktspezifikation
More
1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Verpackungsinformationen
23235_BSE_Cyclohexanone_rev_0
BSE/TSE-Zertifikate
SDS_FR_CH_VWRC23235 sds_VWRC23235
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktliteratur
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:Min. 99 %
- IR Spectrum:Passes test
- Indice de réfraction (20°C):1.449 - 1.451
- Water:Max. 0.2 %
Specifiche
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Cat. No.:23235.291
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..