Écouvillons, simples
Écouvillons simples, Bois/coton, 3 mm, 200 mm
N° de catalogue 115-0503
Fournisseur: BAILLY
Aller à
Product Details & Documents
Écouvillons simples adaptés à une large gamme d'applications.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø:3 mm
- Désignation:Écouvillons simples
- Longueur:200 mm
- Seq:005
- Tige/Tête:Bois/coton