Écouvillons, simples
Écouvillons simples, Bois/coton, 2,2 mm, 150 mm
N° de catalogue 115-0500
Fournisseur: BAILLY
Aller à
Product Details & Documents
Écouvillons simples adaptés à une large gamme d'applications.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø:2,2 mm
- Désignation:Écouvillons simples
- Longueur:150 mm
- Seq:002
- Tige/Tête:Bois/coton