Solution étalon ferrique
Iron Standard Solution, 500 ml (NIST), 10 mg/l as Fe, 500 mL
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Pour des contrôles précis afin de s'assurer du taux de fer.
- Traceable to NIST
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:10 mg/l as Fe
- Cdt:500 mL
- Désignation:Iron Standard Solution, 500 ml (NIST)