Agar, en poudre, TECHNICAL
Agar, en poudre, TECHNICAL
Seau plastique, 5 kg
  20768.361
Agar, en poudre, TECHNICAL
  20768.361
 :  9002-18-0
Agar, en poudre, TECHNICAL
Agar, en poudre, TECHNICAL
Seau plastique, 5 kg
 :  9002-18-0
SFr. 1’550.00
1 * 5 kg
Not suitable for microbiological purposes
 :  Agar Agar
  •  :9002-18-0
  •  :MFCD00081288
  •  :13,00184
  •  :90 °C
  •  :Température ambiante
  •  :232-658-1
  • Identification:
    Conforme
  • Type de conditionnement:
    Seau plastique
  • Cdt:
    5 kg