Agar, en poudre, TECHNICAL
Flacon plastique, 250 g
Fournisseur: VWR Chemicals
Agar, en poudre, TECHNICAL
N° de catalogue 20768.235
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 9002-18-0
Aller à
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
Synonymes: Agar Agar
- Numéro CAS:9002-18-0
- Numéro MDL:MFCD00081288
- Index Merck:13,00184
- Point de fusion:90 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-658-1
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Packaging Information
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Identification:Conforme
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:250 g