Test kits, drop count tests
Sodium thiosulfate standard solution, stabilized, 0,00246 N, 100 ml marked dropping bottle, 100 mL
N° de catalogue HACH2408532
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
- Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
- Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
- Réactifs fournis avec le kit
Attention: * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:100 mL
- Désignation:Sodium thiosulfate standard solution, stabilized, 0,00246 N, 100 ml marked dropping bottle
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..