Acide borique ≥98%, TECHNICAL
Seau plastique, 5 kg
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide borique ≥98%, TECHNICAL
N° de catalogue 20177.368
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 10043-35-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
- Numéro CAS:10043-35-3
- Formule:B(OH)₃
- Numéro MDL:MFCD00011337
- Poids moléculaire:61.83 g/mol
- Index Merck:13,01326
- Point d'ébullition:185 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:160 °C
- Densité:1,44 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-139-2
- REACH:01-2119486683-25
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Packaging Information
28041714.pdf 28041718.pdf P20_VWRC20177.368_SPEC_FR.pdf spec_VWRC20177.290 spec_VWRC20177.290_fr
Product specification
Plus
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 98 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Seau plastique
- Cdt:5 kg
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..