EDTA solutions
EDTA standard solution, 0,035 N, 100 ml, for hardness determination by drop-count titration, 100 mL
N° de catalogue HACH2349932
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:100 mL
- Désignation:EDTA standard solution, 0,035 N, 100 ml, for hardness determination by drop-count titration