Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
Catalog # 20070.462
Flammable
Irritant
   Safer Human and Environmental Health
Supplier:   VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Catalog # 20070.462
Supplier:  VWR Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  75-05-8
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
CAS Number:  75-05-8
Price
SFr. 565.00
Log in for availability
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • CAS Number:75-05-8
  • Formula:H₃CCN
  • MDL Number:MFCD00001878
  • Molecular Weight:41.05 g/mol
  • Merck Index:13,00071
  • Boiling Pt:81,6 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–45,7 °C
  • Density:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:2 °C (coupe fermée)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Indice de réfraction (20°C):
    1.343 - 1.345
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Fut métallique
  • Cdt:
    25 L
  • Cat. No.:
    20070.462
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
Specifications