Test kits, digital titration method | Avantor
Test kits, digital titration method
Digital titrator cartridge assembly, empty, 1
N° de catalogue HACH1449501
Fournisseur:   Hach
Test kits, digital titration method
N° de catalogue HACH1449501
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Test kits, digital titration method
Test kits, digital titration method
Digital titrator cartridge assembly, empty, 1
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 24.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Digital titration provides a more precise and accurate method than the drop test method.
  • Reagents are pre-prepared
  • Exact comparison of colour
  • Rugged carrying case for analysis in the field
Achtung! Bitte beachten: Please note some of the reagents supplied in the kits are hazardous, and appropriate precautions should be taken for use and disposal. Please contact Avantor for details.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Digital titrator cartridge assembly, empty
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..