Calcium standard solution
Calcium standard solution
Calcium, Ca, 10000 mg/L, 2% HCl, 16
N° de catalogue HACH218710
Fournisseur:   Hach
Calcium standard solution
N° de catalogue HACH218710
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Calcium standard solution
Calcium standard solution
Calcium, Ca, 10000 mg/L, 2% HCl, 16
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 118.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 16 ST
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in calcium hardness determinations.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    2% HCl
  • Cdt:
    16
  • Élement:
    Calcium
  • Symbole:
    Ca
Spécifications