Test kits, drop count tests
Hydrogen peroxide, model HYP-1, 1 - 10 mg/l, 1 KIT
N° de catalogue HACH2291700
Fournisseur:   Hach
Test kits, drop count tests
N° de catalogue HACH2291700
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Hydrogen peroxide, model HYP-1, 1 - 10 mg/l, 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 285.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
  • Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
  • Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
  • Réactifs fournis avec le kit
 : * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    Hydrogen peroxide, model HYP-1
  • Plage de mesure:
    1 - 10 mg/l
Spécifications