Test kits, drop count tests
Chlorine (Total), model CN-65, 1 - 20 mg/l, 1 KIT
N° de catalogue HACH225401
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
- Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
- Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
- Réactifs fournis avec le kit
Attention: * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT
- Désignation:Chlorine (Total), model CN-65
- Plage de mesure:1 - 20 mg/l
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..