Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Total hardness, model HA-71A, 1 - 20 mg/l, 1 KIT
Catalog # HACH145201
Supplier:   Hach
Test kits, drop count tests
Catalog # HACH145201
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Total hardness, model HA-71A, 1 - 20 mg/l, 1 KIT
CAS Number:  
Price
233.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
  • Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
  • Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
  • Réactifs fournis avec le kit
Caution: * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Specifications
Specifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    Total hardness, model HA-71A
  • Plage de mesure:
    1 - 20 mg/l