Micro-pipettes, usage unique, Microcaps® | Avantor
Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
4,0 µl, 32 mm
Katalognr. DRUM1-000-0040
Anbieter:   DRUMMOND
Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
Katalognr. DRUM1-000-0040
Anbieter:  DRUMMOND
Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
4,0 µl, 32 mm
Preis
SFr. 42.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Les micro-pipettes sont des tubes capillaires en verre à alésage de précision coupés selon des longueurs prédéterminées afin que les volumes de remplissage soient constants et précis. L'action capillaire entraîne le fluide dans le tube et une pression de la poire entraîne sa distribution avec une précision de ±1 %.
Pour un transfert sûr, rapide et propre de liquides en micro-quantités. Pour les applications générales et micro-chimiques dangereuses.
Bestellinformationen: Inclut 100 pipettes et une poire distributrice.
Technische Daten
  • Capacité:
    4,0 µl
  • Longueur:
    32 mm
  • Seq:
    11
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DRUM1-000-9003
    Embouts en silicone pour Microcaps®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 8.40