Bowls, rectangular
12 l, 390×390×140 mm
N° de catalogue CORAG606221
Fournisseur: Gilac PROFESSIONNEL
Aller à
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Stackable
- Durable
- Available from 1 to 12 L
Spécifications
- Capacité:12 l
- Seq:06
- l×p×h:390×390×140 mm