Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
Poire distributrice
Catalog # 612-4865
Supplier: DRUMMOND
Jump to:
Product Details & Documents
Les micro-pipettes sont des tubes capillaires en verre à alésage de précision coupés selon des longueurs prédéterminées afin que les volumes de remplissage soient constants et précis. L'action capillaire entraîne le fluide dans le tube et une pression de la poire entraîne sa distribution avec une précision de ±1 %.
Pour un transfert sûr, rapide et propre de liquides en micro-quantités. Pour les applications générales et micro-chimiques dangereuses.
Informazioni per l'ordine: Inclut 100 pipettes et une poire distributrice.
Specifications
- Type:Poire distributrice
- Seq:32
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..