Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
Fut Plastique, 20 L
N° de catalogue 28217.441
Corrosif
Fournisseur:   VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
N° de catalogue 28217.441
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
Fut Plastique, 20 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
SFr. 339.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 29 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 50 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Fut Plastique
  • Cdt:
    20 L
Spécifications