Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
Flacon Plastique, 1 L
  28217.292
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
  28217.292
 :  1310-73-2
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
Flacon Plastique, 1 L
 :  1310-73-2
SFr. 41.80
1 * 1 L
  • Assay:
    Min. 29 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 50 ppm
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L