Cryoconservateur azote liquide, Arpège 70 Air Liquide, volume 72 litres Avec 4 racks pour cryoboîtes 133x133x50 mm Capacité totale: 20 cryoboîtes Syst 100 = 2 000 tubes 1,8/2 ml +Indicateur de Niveau +Indicateur de Température +Remplissage automat 1 * 1 Pce
Catalog # AIRLARPEGE70L104
Supplier: Air Liquide
Frequently Bought Together