ContactUsLinkComponent
Cryoconservateur azote liquide, Arpège 70 Air Liquide, volume 72 litres Avec 4 racks pour cryoboîtes 133x133x50 mm Capacité totale: 20 cryoboîtes Syst 100 = 2 000 tubes 1,8/2 ml Indicateur de Niveau Evaporation: 0,6 l/jour Autonomie statique: 13 1 * 1 Pce
Catalog # AIRLARPEGE70L101
Supplier:  Air Liquide
Cryoconservateur azote liquide, Arpège 70 Air Liquide, volume 72 litres Avec 4 racks pour cryoboîtes 133x133x50 mm Capacité totale: 20 cryoboîtes Syst 100 = 2 000 tubes 1,8/2 ml Indicateur de Niveau Evaporation: 0,6 l/jour Autonomie statique: 13 1 * 1 Pce
Catalog # AIRLARPEGE70L101
Supplier:  Air Liquide
Frequently Bought Together