Sodium L(+)-ascorbate ≥99%, TECHNICAL
Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Veuillez réessayer plus tard. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Sodium L(+)-ascorbate ≥99%, TECHNICAL
Flacon plastique, 1 kg
N° de catalogue 27688.292
Fournisseur:   VWR Chemicals
Sodium L(+)-ascorbate ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 27688.292
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  134-03-2
Sodium L(+)-ascorbate ≥99%, TECHNICAL
Sodium L(+)-ascorbate ≥99%, TECHNICAL
Flacon plastique, 1 kg
Numéro CAS:  134-03-2
Prix
SFr. 435.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
  • Numéro CAS:134-03-2
  • Formule:C₆H₇NaO₆
  • Numéro MDL:MFCD00082340
  • Poids moléculaire:198.11 g/mol
  • Point de fusion:219 °C
  • Densité:1,799 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-126-1
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications