Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Méthyléthylcétone ≥99%, TECHNICAL

Flacon Plastique, 5 L
Catalog # 25654.361
Flammable
Irritant
   Safer Human and Environmental Health
Supplier:   VWR Chemicals
Méthyléthylcétone ≥99%, TECHNICAL
Catalog # 25654.361
Supplier:  VWR Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  78-93-3
Méthyléthylcétone ≥99%, TECHNICAL
Méthyléthylcétone ≥99%, TECHNICAL

Flacon Plastique, 5 L

CAS Number:  78-93-3
Price
SFr. 211.00
Log in for availability
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyms:  EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
  • CAS Number:78-93-3
  • Formula:C₂H₅COCH₃
  • MDL Number:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:13,06097
  • Boiling Pt:79,6 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–86 °C
  • Density:0,8054 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–4 °C (DIN 51755 Part 1)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:201-159-0
  • UN:1193
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119457290-43
Specifications

Specification Test Results

  • Assay:
    Min. 99 %
  • Boiling point:
    79 - 80 °C
  • Density (20/4):
    0.804 - 0.807

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    5 L
  • Cat. No.:
    25654.361
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health

Specifications