n-Hexane ≥95%, TECHNICAL
Bidon fer blanc, 5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Numéro CAS:110-54-3
- Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
- Numéro MDL:MFCD00009520
- Poids moléculaire:86.18 g/mol
- Index Merck:13,04712
- Point d'ébullition:69 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–94,3 °C
- Densité:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–22 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
- REACH:01-2119480412-44
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot15157970.pdf P20_VWRC24611.468_SPEC_FR.pdf spec_VWRC24611.297 spec_VWRC24611.297 spec_VWRC24611.297_fr
Spécification du produit
Plus
1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 5L Tin bottle for liquids UN Y (ZPACK12321007)
Informations sur l'emballage
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 95 %
- Boiling point:68 - 70 °C
- Benzene:Max. 100 ppm
- Evaporation residue:Max. 20 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Bidon fer blanc
- Cdt:5 L