Graphite, en poudre, TECHNICAL
Sac Plastique, 5 kg
Fournisseur: VWR Chemicals
Graphite, en poudre, TECHNICAL
N° de catalogue 24489.363
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 7782-42-5
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7782-42-5
- Formule:C
- Numéro MDL:MFCD00144065
- Poids moléculaire:12.01 g/mol
- Index Merck:12,04560
- Point de fusion:3827 °C
- Densité:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotP20_VWRC24489.363_SPEC_FR.pdf spec_VWRC24489.363 spec_VWRC24489.363 spec_VWRC24489.363_fr spec_VWRC24489.460
Spécification du produit
VWR® for Drying and Filtration
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Identification:Conforme
Spécifications
- Type de conditionnement:Sac Plastique
- Cdt:5 kg